Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 708-06-5 |
| Color | Brown-Yellow |
| Molecular Formula | C11H8O2 |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | 2-hydroxy-1-naphthaldehyde, 1-formyl-2-naphthol, 2-hydroxy-1-naphthylaldehyde, 2-hydroxy-1-napthaldehyde, 2-hydroxynaphthaldehyde, 2-naphthol 1-carboxaldehyde, 2-hydroxy-1-naphthalaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy, 2-hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde |
| InChI Key | NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C=O)O |
| IUPAC Name | 2-hydroxynaphthalene-1-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 172.183 |
| PubChem CID | 12819 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?