Description
- We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Specifications
Specifikationer
| Density | 0.82g/mL at 25°C |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | CH3(CH2)4COCH3 |
| Quantity | 100 mL |
| UN Number | UN1110 |
| Beilstein | 1699063 |
| Formula Weight | 114.19g/mol |
| Percent Purity | 99% |
| Chemical Name or Material | 2-Heptanone |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?