Learn More
2'-Deoxyuridine, MedChemExpress
Beskrivning
2'-Deoxyuridine could increase chromosome breakage and results in a decreased thymidylate synthetase activity. A known use of 2'-Deoxyuridine is as a precursor in the synthesis of Edoxudine.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | 2'-Deoxyuridine |
| CAS | 951-78-0 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C9H12N2O5 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | H2O : 100 mg/mL (438.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O1)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 228.2 |
| Formula Weight | 228.2 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?