Få mere at vide
Få mere at vide
2’-Deoxycytidine 5'-Monophosphate Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 2'-Deoxycytidine 5'-Monophosphate Hydrate |
| CAS | 1032-65-1 |
| Molecular Formula | C9H14N3O7P.xH2O |
| Quantity | 250 mg |
| Synonym | 2'-Deoxy-5'-cytidylic Acid Hydrate, 2'-Deoxycytidine 5'-(Dihydrogen Phosphate) Hydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H14N3O7P/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(19-8)4-18-20(15,16)17/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H2,10,11,14)(H2,15,16,17)/t5-,6+,8+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)O)O2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 307.2 |
| Formula Weight | 307.0569 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?