Learn More
2-Chlorocyclohexanone, 95%, stabilized
Product Code. 10478440 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Plastic bottle
Unit Size:
100g
25g
5g
This item is not returnable. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10478440
Marque: Thermo Scientific Acros 108960250
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 822-87-7 | C6H9ClO | 132.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 822-87-7
Molecular Formula C6H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 132.59
MDL Number MFCD00001626
InChI Key CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chlorocyclohexanone, cyclohexanone, 2-chloro, alpha-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexonone, .alpha.-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexanon, 2-chlorocylohexanone, 2-chloro cyclohexanone, 2-chloro-cyclohexanone, acmc-209ted
PubChem CID 13203
IUPAC Name 2-chlorocyclohexan-1-one
SMILES ClC1CCCCC1=O
Spécification
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 23°C
Color Brown
Density 1.1600g/mL
Boiling Point 82°C to 83°C (10.0 mmHg)
Flash Point 82°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 94% min. (GC)
Packaging Plastic bottle
Linear Formula ClC6H9(=O)
Refractive Index 1.4830 to 1.485
Quantity 25 g
Beilstein 07, 10
Specific Gravity 1.16
Stabilizer 0.2% CaCO3/MgO (1:1)
Formula Weight 132.59
Percent Purity 95%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 2-Chlorocyclohexanone, 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chlorocyclohexanone, stabilized
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Conseils de prudence
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis