Learn More
2-Chlorobutane, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15880871
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
1 L
Unit Size:
1 L
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15880871 1 L 1 L
15870871 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15880871 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8202811000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-86-4
Grade Research
Molecular Weight (g/mol) 92.57
Specifications
Melting Point -132°C
Density 0.87 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 65°C/1013 hPa
MDL Number MFCD00000871
Quantity 1 L
Synonym 2-Chlorobutane, sec-Butyl chloride, 2-Chlorobutane
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.