Learn More
2-Chlorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Code produit 10722633 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging unitSize
10722633 5 g Glass bottle 5g
10028691 1 g Glass bottle 1g
10127893 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10722633 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 357460050
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2905-23-9 | C6H4Cl2O2S | 211.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2905-23-9
Molecular Formula C6H4Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 211.06
MDL Number MFCD00051520
InChI Key KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone
PubChem CID 76187
SMILES ClC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Spécification
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Color Orange-Red to Yellow
Density 1.5480g/mL
Boiling Point 150.0°C to 152.0°C (12.0 mmHg)
Flash Point 60°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula ClC6H4SO2Cl
Refractive Index 1.5745 to 1.5765
Quantity 5 g
Specific Gravity 1.548
IUPAC Name 2-chlorobenzenesulfonyl chloride
Formula Weight 211.07
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid or Low Melting Solid
Chemical Name or Material 2-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.