Learn More
2-Chloro-N-ethyl-N-methylnicotinamide, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15444248
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15444248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H57840.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a dry, cool conditions in a well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112006-59-4
Molecular Formula C9H11ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 198.65
MDL Number MFCD11618825
InChI Key OKOCIHPHSMRJDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-ethyl-n-methylnicotinamide
PubChem CID 21645274
IUPAC Name 2-chloro-N-ethyl-N-methylpyridine-3-carboxamide
SMILES CCN(C)C(=O)C1=C(N=CC=C1)Cl
Specifications
Quantity 250 mg
Formula Weight 198.65
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Chloro-N-ethyl-N-methylnicotinamide
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt