Learn More
2-Chloro-6-nitrophenol, 98%
Product Code. 11463387
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11463387
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17172.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 603-86-1 | C6H4ClNO3 | 173.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-86-1
Molecular Formula C6H4ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 173.55
MDL Number MFCD00024233
InChI Key ICCYFVWQNFMENX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-nitrophenol, phenol, 2-chloro-6-nitro, 6-chloro-2-nitrophenol, 2-chloro-6-nitro-phenol, pubchem4103, 2-nitro-6-chlorophenol, acmc-1aych, 2-chloro-6-nitro-pheno, 2-chlor-6-nitro-phenol, ksc494c1j
PubChem CID 11784
IUPAC Name 2-chloro-6-nitrophenol
SMILES OC1=C(Cl)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Melting Point 69°C to 71°C
Odor Characteristic
Quantity 5 g
Formula Weight 173.56
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Chloro-6-nitrophenol
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis