Learn More
2'-Chloro-6'-fluoroacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11451057
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11451057
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24067.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
2′-Chloro-6′-fluoroacetophenone is used in medicine & organic intermediate.
Solubility
Sparingly soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place in tightly closed container. Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87327-69-3
Molecular Formula C8H6ClFO
Molecular Weight (g/mol) 172.58
MDL Number MFCD01631390
InChI Key DNVGZKIRMBCQEQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773578
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Specifications
Refractive Index 1.511
Quantity 1 g
Beilstein 5862530
Synonym 2'-chloro-6'-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-6-fluorophenyl ethanone, 2-chloro-6-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-6-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-6-fluorophenyl, pubchem7110, 1-acetyl-2-chloro-6-fluorobenzene, 1-acetyl-6-chloro-2-fluorobenzene, 1-2-chloro-6-fluoro-phenyl-ethanone, ethanone,1-2-chloro-6-fluorophenyl
Solubility Information Sparingly soluble in water.
IUPAC Name 1-(2-chloro-6-fluorophenyl)ethan-1-one
Formula Weight 172.59
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2'-Chloro-6'-fluoroacetophenone
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt