Få mere at vide
2-Chloro-5-fluoro-6-methylpyridine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15481509
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15481509 1 g 1g
15491509 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15481509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64347.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 884494-78-4
Molecular Formula C6H5ClFN
Molecular Weight (g/mol) 145.561
MDL Number MFCD04972391
InChI Key ICSRNKKGNHKSJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-fluoro-6-methylpyridine, 2-chloro-5-fluoro-6-picoline, 6-chloro-3-fluoro-2-methyl-pyridine, 6-chloro-3-fluoro-2-picoline, pubchem6219, ksc659q3d, pyridine,6-chloro-3-fluoro-2-methyl, 6-chloranyl-3-fluoranyl-2-methyl-pyridine
PubChem CID 19867376
IUPAC Name 6-chloro-3-fluoro-2-methylpyridine
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)Cl)F
Tekniske data
Quantity 1 g
Beilstein 13638700
Formula Weight 145.56
Percent Purity 95%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 2-Chloro-5-fluoro-6-methylpyridine
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.