Learn More
2-Butanol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30323356
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30323356 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30323356 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10861600AL100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 2-Butanol
CAS 78-92-2
Analyte or Component Names 2-Butanol
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C4 H10 O
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Butan-2-ol, 2-Butanol, sec-Butyl alcohol (8CI), (±)-2-Butanol, 1-Methyl-1-propanol, 1-Methylpropyl alcohol, 2-Hydroxybutane, 3-Butanol, CCS 301, DL-Butan-2-ol, Ethylmethyl carbinol, Methylethylcarbinol, NSC 25499, Racemic-2-butanol, dl-Methylethylcarbinol, dl-sec-Butanol, s-Butanol, s-Butyl alcohol, sec-Butanol
InChI Formula InChI=1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
SMILES CCC(C)O
IUPAC Name butan-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Quantity 1 mL
Formula Weight 74.0732 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.