Learn More
2-Bromotoluene, 99%
Product Code. 10625142 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 mL
100 mL
Unit Size:
100mL
25mL
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10625142
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 107471000
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 95-46-5 | C7H7Br | 171.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-46-5
Molecular Formula C7H7Br
Molecular Weight (g/mol) 171.04
MDL Number MFCD00000068
InChI Key QSSXJPIWXQTSIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromotoluene, o-bromotoluene, 2-methylbromobenzene, o-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-2-methyl, toluene, o-bromo, 2-bromo-1-methylbenzene, 2-tolyl bromide, 1-methyl-2-bromobenzene, o-methylphenyl bromide
PubChem CID 7236
IUPAC Name 1-bromo-2-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point -27°C
Color Colorless to Yellow
Density 1.4200g/mL
Boiling Point 181.5°C
Flash Point 78°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99%
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3C6H4Br
Refractive Index 1.5550 to 1.557
Quantity 100 mL
Beilstein 05, 304
Merck Index 14, 1439
Specific Gravity 1.42
Solubility Information Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and benzene
Formula Weight 171.04
Percent Purity 99%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 2-Bromotoluene, 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromotoluene
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H302-Harmful if swallowed.
Sicherheitshinweis
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt