Learn More
2-Bromoacetyl Bromide, TRC
Artikelnummer. 30335182
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30335182 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30335182 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB67915010G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Bromoacetyl bromide
CAS 598-21-0
Molecular Formula C2 H2 Br2 O
Quantity 10 g
Synonym Bromoacetyl Bromide, Monobromoacetyl Bromide, α-Bromoacetyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C2H2Br2O/c3-1-2(4)5/h1H2
SMILES BrCC(=O)Br
IUPAC Name 2-bromoacetyl bromide
Molecular Weight (g/mol) 201.84
Formula Weight 199.8472
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.