Learn More
2-Bromoacetic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Bromoacetic acid |
| CAS | 79-08-3 |
| Purity Grade Notes | GC |
| Molecular Formula | C2 H3 Br O2 |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | Acetic acid, bromo- (8CI,9CI), 2-Bromoacetic acid, 2-Bromoethanoic acid, Bromoacetate ion, Bromoacetic acid, Bromoethanoic acid, Carboxymethyl bromide, MBAA, Monobromoacetic acid, NSC 141, To NTu, α-Bromoacetic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5) |
| SMILES | OC(=O)CBr |
| IUPAC Name | 2-bromoacetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 138.95 |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?