Learn More
2-Bromo-2-methylpropane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | 2-Bromo-2-methylpropane |
| CAS | 507-19-7 |
| Molecular Formula | C4H9Br |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | Propane, 2-bromo-2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Bromo-2-methylpropane (ACI), 1,1-Dimethylethyl bromide, 2-Bromoisobutane, 2-Methyl-2-bromopropane, Bromotrimethylmethane, NSC 8418, tert-Butyl bromide, Trimethylbromomethane |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)Br |
| IUPAC Name | 2-bromo-2-methylpropane |
| Molecular Weight (g/mol) | 137.02 |
| Formula Weight | 135.9888 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?