Learn More
2-Bromo-1-(4-morpholinophenyl)-1-ethanone, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10792473
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10792473 1 g 1g
10394562 250 mg 250mg
10275244 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10792473 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC17405DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 210832-85-2
Molecular Formula C12H14BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 284.15
MDL Number MFCD03783555
InChI Key OUGMZFJPRSTGMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-morpholinophenyl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-morpholinophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-ylphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-4-morpholinyl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-yl-phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-ylphenyl ethan-1-one, pubchem23338, acmc-1cqxm, alpha-bromo-4'-morpholinoacetophenone
PubChem CID 2795357
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
IUPAC Name 2-bromo-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]ethan-1-one
Formula Weight 284.15
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 2-Bromo-1-(4-morpholinophenyl)-1-ethanone
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.