Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-one 95%, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek
10g
1g
Tekniske data
Tekniske data
| Assay Percent Range | 95% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Quantity | 10 g |
| Formula Weight | 266.09 |
| Percent Purity | 95% |
| Chemical Name or Material | 2-Bromo-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-one |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion