Learn More
2-Biphenylcarboxylic acid, 98%
Product Code. 10713831 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
Product Code. 10713831
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 106270250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 947-84-2 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 947-84-2
Molecular Formula C13H10O2
Molecular Weight (g/mol) 198.22
MDL Number MFCD00002463
InChI Key ILYSAKHOYBPSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, o-phenylbenzoic acid, biphenyl-2-carboxylic acid, biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl carboxylic acid, diphenyl-2-carboxylic acid, phenylbenzoic acid
PubChem CID 70357
IUPAC Name 2-phenylbenzoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 110.0°C to 114.0°C
Color White to Beige
Boiling Point 199.0°C (10.0 mmHg)
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula C6H5C6H4CO2H
Quantity 25 g
Beilstein 09,669
Solubility Information Solubility in water: insoluble.
Formula Weight 198.22
Percent Purity 98%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 2-Biphenylcarboxylic acid, 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt