Learn More
2-Benzyloxyphenylacetonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11394106
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mg
2 g
Förpackningsstorlek
2g
500mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11394106
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L19240.ME
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92552-22-2
Molecular Formula C15H13NO
Molecular Weight (g/mol) 223.28
MDL Number MFCD00016389
InChI Key WAQPXLOPRNLIGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxyphenylacetonitrile, 2-benzyloxy phenyl acetonitrile, 2-benzyloxyacetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-phenylmethoxy, 2-2-benzyloxy phenyl acetonitrile, 2-benzyloxybenzyl cyanide, acmc-20b9y2, 2-benzyloxy benzyl cyanide
PubChem CID 561222
SMILES N#CCC1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Melting Point 75°C to 78°C
Quantity 500 mg
Beilstein 2731076
IUPAC Name 2-(2-phenylmethoxyphenyl)acetonitrile
Formula Weight 223.28
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Benzyloxyphenylacetonitrile
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.