Specifications
| Melting Point | 86°C to 91°C |
| Color | Brown |
| Boiling Point | 117°C (20.0 Mbar) |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Plastic bottle |
| Quantity | 500 g |
| Beilstein | 27,155 |
| Fieser | 04,19 |
| Merck Index | 15,475 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Aminothiazole
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H302-Harmful if swallowed.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?