Learn More
2-Aminoethanol (Ethanolamine), Mikromol™
Description
2-Aminoethanol (Ethanolamine)
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Ethanolamine |
| CAS | 141-43-5 |
| Analyte or Component Names | Ethanolamine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C2 H7 N O |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | C2H7NO, Trolamine Imp. A (EP), 2-Aminoethanol, 1-Amino-2-hydroxyethane, 2-Amino-1-ethanol, 2-Aminoethyl alcohol, 2-Ethanolamine, 2-Hydroxyethanamine, 2-Hydroxyethylamine, Aminoethanol, Colamine, ETA, Envision Conditioner PDD 9020, Ethanolamine, Ethylolamine, Glycinol, Kolamin, MEA, MEA (alcohol), MEA 90, MEA-LCI, Mealan, Monoethanolamine, Olamine, R 100, R 100 (amine), Seramine, beta-Aminoethanol, beta-Aminoethyl alcohol, beta-Ethanolamine, beta-Hydroxyethylamine, Ifosfamide Impurity D, Trolamine Impurity A, 2-Aminoethanol, 1,10-Decanedicarboxylic Acid, 1,10-Dicarboxydecane, 1,12-Dodecanedioic Acid, Corfree M 2, Decamethylenedicarboxylic Acid, NSC 400242, SL-AH, n-Dodecane-α,ω-dioic Acid, n-Dodecanedioic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2 |
| SMILES | NCCO |
| IUPAC Name | 2-aminoethanol |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?