Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterSpécification
Spécification
| Melting Point | 193.0°C to 198.0°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (HPLC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 173.56 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine, 97%
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?