Learn More
2-Amino-3,5-dibromopyrazine, 97%, Thermo Scientific™
Code produit. 10091394 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity Packaging unitSize
10091394 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10091394 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 398370010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
CAS 24241-18-7
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 114°C to 118°C
Color Yellow to Brown
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C4H3Br2N3
MDL Number MFCD00673150
Quantity 1 g
Synonym 2-amino-3,5-dibromopyrazine, 3,5-dibromo-2-pyrazinamine, 3,5-dibromopyrazin-2-ylamine, 3,5-dibromopyrazine-2-ylamine, amino-3,5-dibromopyrazine, pyrazinamine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromopyrazine-2-amine, 2-amino-3,5-dibromo pyrazine, 2-amino-3,5-dibromo-pyrazine, 2-pyrazinamine, 3,5-dibromo
InChI Key DTLBKXRFWUERQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC=C(Br)N=C1Br
IUPAC Name 3,5-dibromopyrazin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 252.90
PubChem CID 620004
Formula Weight 252.89
Percent Purity ≥96.0%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 2-Amino-3, 5-dibromopyrazine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-3,5-dibromopyrazine
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
Conseils de prudence
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.