Learn More
2-Amino-2-methyl-1-propanol, Sigma-Aldrich™
Product Code. 32238976
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 L
Unit Size:
25 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
32238976 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 32238976 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8014659026
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 2-Amino-2-methyl-1-propanol
CAS 124-68-5
Density 0.95 g/cm³ at 25°C
Boiling Point 165°C (1013 hPa) (anhydrous)
Flash Point 77.8°C
Melting Range 30°C to 31°C
Quantity 25 L
Synonym 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Molecular Weight (g/mol) 89.14
Grade Not Available
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.