Learn More
2,6-Dimethylphenylpropionate, TRC
Codice prodotto. 30374881
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity
30374881 1 g
30371716 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30374881 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4770201G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51233-80-8
Molecular Formula C11 H14 O2
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Synonym Phenol, 2,6-dimethyl-, 1-propanoate, Phenol, 2,6-dimethyl-, propanoate (9CI), 2,6-Dimethylphenyl propanoate, 2,6-Dimethylphenyl propionate, 2,6-Xylyl propionate, Propanoic acid 2,6-dimethylphenyl ester
IUPAC Name 3-(2,6-dimethylphenyl)propanoic acid
SMILES Cc1cccc(C)c1CCC(=O)O
Specifica
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C11H14O2/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)6-7-11(12)13/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight 178.0994
Chemical Name or Material 2,6-Dimethylphenylpropionate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.