Learn More
2',6-Dihydroxyflavone, 97%
Product Code. 11342229
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11342229
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27229.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 92439-20-8 | C15H10O4 | 254.241 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92439-20-8
Molecular Formula C15H10O4
Molecular Weight (g/mol) 254.241
MDL Number MFCD00017676
InChI Key YCGXYGWBHFKQHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,2'-dihydroxyflavone, 2',6-dihydroxyflavone, 6-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl chromen-4-one, 6-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl
PubChem CID 688661
IUPAC Name 6-hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)O)O
Tekniske data
Quantity 5 g
Formula Weight 254.24
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2',6-Dihydroxyflavone
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.