Learn More
2,6-Difluorobenzamide, TRC
Artikelnummer. 30132796
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30132796 5 g 5g
30132428 10 g 10g
30008812 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132796 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4518435G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18063-03-1
Molecular Formula C7 H5 F2 N O
Molecular Weight (g/mol) 157.12
Synonym Benzamide, 2,6-difluoro-, 2,6-Difluorobenzamide, Lufenuron Imp. A (EP)
IUPAC Name 2,6-difluorobenzamide
SMILES NC(=O)c1c(F)cccc1F
Spezifikation
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H5F2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
Formula Weight 157.0339
Chemical Name or Material 2,6-Difluorobenzamide