Learn More
2,6-Dichlorophenol, TRC
Artikelnummer. 30380800
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30380800 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30380800 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43614510G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2,6-Dichlorophenol
CAS 87-65-0
Molecular Formula C6 H4 Cl2 O
Quantity 10 g
Synonym 2,6-Dichlorophenol, NSC 60647
InChI Formula InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
SMILES Oc1c(Cl)cccc1Cl
IUPAC Name 2,6-dichlorophenol
Molecular Weight (g/mol) 163
Formula Weight 161.9639
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.