Learn More
2,5-Furandicarboxylic acid, MedChemExpress
Beschreibung
2,5-Furandicarboxylic acid, detected in human urine, is an important renewable biotechnological building block because it serves as an environmentally friendly substitute for terephthalic acid in the production of polyesters.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 2,5-Furandicarboxylic acid |
| CAS | 3238-40-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C6H4O5 |
| Quantity | 1 g |
| Solubility Information | H2O : 2 mg/mL (12.81 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.41 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | OC(C1=CC=C(C(O)=O)O1)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 156.09 |
| Formula Weight | 156.09 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?