Learn More
2,5-Dichlorobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. p-104290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Packaging:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10340954
Marca: Thermo Scientific Acros 163240100
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 50-79-3 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-79-3
Molecular Formula C7H4Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 191.01
MDL Number MFCD00002416
InChI Key QVTQYSFCFOGITD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,5-dichloro, unii-kp7cmr0gsd, 2,5-dichlorobenzoicacid, kp7cmr0gsd, 2,5-dichloro-benzoic acid, ccris 8609, pubchem3685, 2,5dichlorobenzoic acid, wln: qvr bg eg, dsstox_cid_4978
PubChem CID 5784
IUPAC Name 2,5-dichlorobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Specifica
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 152.0°C to 157.0°C
Color White to Beige
Boiling Point 301.0°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (HPLC)
Packaging Glass Bottle
Linear Formula Cl2C6H3CO2H
Quantity 10 g
Beilstein 09, 342
Solubility Information Solubility in water: 0.8g/L (14°C). Other solubilities: soluble in most polar solvents,insoluble in non-polar solvents
Formula Weight 191.01
Percent Purity 97%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 2, 5-Dichlorobenzoic acid, 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dichlorobenzoic acid
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato