Learn More
2,5-Dibromobenzoic acid, 98%
Product Code. 11477377
Click to view available options
Quantity:
100 g
Unit Size:
100g
Product Code. 11477377
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15077.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 610-71-9 | C7H4Br2O2 | 279.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 610-71-9
Melting Point 153°C to 157°C
Molecular Formula C7H4Br2O2
MDL Number MFCD00016494
Quantity 100 g
Beilstein 1868193
Synonym benzoic acid, 2,5-dibromo, rarechem fh 1 W 0049, pubchem3859, 2,5-dibromobenzoicacid, 2,5-dibromo-benzoic acid
InChI Key SQQKOTVDGCJJKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1Br
IUPAC Name 2,5-dibromobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 279.92
PubChem CID 11891
Formula Weight 279.93
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,5-Dibromobenzoic acid
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis