Learn More
2-(4-Methoxyphenyl)acetophenone, TRC
Product Code. 30478064
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30478064 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30478064 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM265795250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material 2-(4-Methoxyphenyl)acetophenone
CAS 24845-40-7
Molecular Formula C15 H14 O2
Quantity 250 mg
Synonym Ethanone','2-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-, Acetophenone','2-(p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Methoxyphenyl)-1-phenylethanone, 1-Phenyl-2-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-1-ethanone, 2-p-Anisyl-1-phenylethanone, 4-Methoxybenzyl phenyl ketone, 4'-Methoxydeoxybenzoin, NSC 26657, p-Methoxybenzyl phenyl ketone
InChI Formula InChI=1S/C15H14O2/c1-17-14-9-7-12(8-10-14)11-15(16)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3
SMILES COc1ccc(CC(=O)c2ccccc2)cc1
IUPAC Name 2-(4-methoxyphenyl)-1-phenylethanone
Molecular Weight (g/mol) 226.27
Formula Weight 226.0994
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.