Learn More
2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt, 97%
Product Code. p-7024187
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11428407
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18493.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 885-62-1 | C6H3N2NaO7S | 270.15 g/mol
2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt is used in the synthesis of aromatic dimethylene spacer-inserted cyclodextrin derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt is used in the synthesis of aromatic dimethylene spacer-inserted cyclodextrin derivatives.
Solubility
Soluble in water and methanol.
Notes
Hygroscopic. Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 885-62-1
Molecular Formula C6H3N2NaO7S
Molecular Weight (g/mol) 270.15
MDL Number MFCD00007471,MFCD10567393
InChI Key GSBYVRKLPCSLNV-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2,4-dinitrobenzenesulfonate hydrate, acmc-209quh, sodium dnbs hydrate, 2,4-dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
PubChem CID 70700115
IUPAC Name sodium;2,4-dinitrobenzenesulfonate;hydrate
SMILES [Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Quantity 5 g
Beilstein 6676807
Solubility Information Soluble in water and methanol.
Formula Weight 270.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.