Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, 97%
Description
Applications
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline is used as an intermediate in the preparation of potential inhibitors of epidermal growth factor receptor kinases. It is also used as an intermediate in the preparation of terazosin.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Moisture Sensitive. Incompatible with oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in well sealed container.
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline is used as an intermediate in the preparation of potential inhibitors of epidermal growth factor receptor kinases. It is also used as an intermediate in the preparation of terazosin.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Moisture Sensitive. Incompatible with oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in well sealed container.
Spécification
Spécification
| Melting Point | 175°C to 179°C |
| Quantity | 1 g |
| Beilstein | 190331 |
| Formula Weight | 259.09 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?