Learn More
2-(4-Chlorophenyl)propanoic Acid, TRC
Code produit 30356034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30356034 500 mg 500mg
30365963 50 mg 50mg
30353016 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30356034 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC381825500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 938-95-4
Molecular Formula C9H9O2Cl
Molecular Weight (g/mol) 184.62
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)propanoic acid
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Spécification
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Formula Weight 184.0291
Chemical Name or Material 2-(4-Chlorophenyl)propanoic Acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.