Learn More
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1,3-thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10783964
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Packaging Förpackningsstorlek
10783964 1 g Amber Glass Bottle 1g
10396804 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10783964 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40224DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 906352-61-2
Molecular Formula C10H8ClNS
Molecular Weight (g/mol) 209.691
MDL Number MFCD09064951
InChI Key BFAWMDHRKPPXSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chloromethyl phenyl-1,3-thiazole, 2-4-chloromethyl phenyl thiazole
PubChem CID 24229488
IUPAC Name 2-[4-(chloromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)C2=NC=CS2
Specifikationer
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 209.7
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.