Learn More
2,4,6-Tripyridyl-S-triazine, 101.0%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11413531 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
Packungsgröße:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11413531 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11413531 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210312905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1900.00 NOK
    1808.23 NOK / 5g
    Save 91.77 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 3682-35-7
Color Brown
Assay Percent Range 1.01
Molecular Formula C18H12N6
MDL Number MFCD00006045
Quantity 5 g
Synonym 2,4,6-tripyridyl-s-triazine, 2,4,6-tris 2-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-1,3,5-triazine, terpyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-s-triazine, tptz iron reagent, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tri-2-pyridinyl, tri-2-pyridyl-s-triazine, s-triazine, tri-2-pyridyl, 2,4,6-tris 2-pyridyl-1,3,5-triazine
InChI Key KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
IUPAC Name tris(pyridin-2-yl)-1,3,5-triazine
Molecular Weight (g/mol) 312.34
PubChem CID 77258
Formula Weight 312.3
Physical Form Fine Powder
Chemical Name or Material 2, 4, 6-Tripyridyl-S-triazine
Mehr anzeigen Weniger anzeigen