Learn More
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11490631
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11490631
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20115.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 58551-83-0
Molecular Formula C7H3F3O
Molecular Weight (g/mol) 160.095
MDL Number MFCD00061197
InChI Key KPJIEPBITZLHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-ttrifluorobenzaldehyde, pubchem1416, acmc-209m5d, 2,4,6 trifluorobenzaldehyde, ksc272c8l, 2,4,6-trifluoro benzaldehyde, 2,4,6-trifluoro-benzaldehyde
PubChem CID 521845
IUPAC Name 2,4,6-trifluorobenzaldehyde
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)C=O)F)F
Especificaciones
Melting Point 63°C to 68°C
Density 1.407
Boiling Point 165°C
Quantity 5 g
Beilstein 6800184
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 160.1
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2,4,6-Trifluorobenzaldehyde
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado