Learn More
2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine, 98%
Código de producto. p-7036756
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
15461268 250 mg 250mg
15441268 1 g 1g
15451268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15461268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55115.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1780-36-5 | C5H3Cl3N2 | 197.443 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1780-36-5
Molecular Formula C5H3Cl3N2
Molecular Weight (g/mol) 197.443
MDL Number MFCD00233525
InChI Key VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2,4,6-trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,6-trichloro-5-methyl, 2,4,6-trichlor-5-methylpyrimidin, pubchem7341, acmc-20a0tr, 2,4,6-trichloro-5, ksc179k8l, 2,6-trichloro-5-methylpyrimidine, methyl 2,4,6-trichloropyrimidine, 2,4,6-trichoro-5-methylpyrimidine
PubChem CID 232789
IUPAC Name 2,4,6-trichloro-5-methylpyrimidine
SMILES CC1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Melting Point 65°C to 69°C
Quantity 250 mg
UN Number UN1759
Formula Weight 197.45
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.