Learn More
2,4,6-Tribromo-3-methylphenol, 98+%, Thermo Scientific™
Code produit 11317276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11317276 100 g 100g
11307276 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11317276 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09183.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4619-74-3
Molecular Formula C7H5Br3O
Molecular Weight (g/mol) 344.828
MDL Number MFCD00019976
InChI Key QKHROXOPRBWBDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym micatex, triphysan, triphysol, 2,4,6-tribromo-m-cresol, tribromometacresol, m-cresol, 2,4,6-tribromo, phenol, 2,4,6-tribromo-3-methyl, 2,4,6-tribromo-m-cresol oh=1, acmc-20ah2c, 2,6-tribromo-m-cresol
PubChem CID 20737
IUPAC Name 2,4,6-tribromo-3-methylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1Br)Br)O)Br
Spécification
Melting Point 81°C to 83°C
Quantity 100 g
Beilstein 1949974
Merck Index 14,9612
Formula Weight 344.84
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 2,4,6-Tribromo-3-methylphenol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.