Learn More
2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbonitrile, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 95% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 167.19 |
| Percent Purity | 95% |
| Chemical Name or Material | 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbonitrile |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?