Learn More
2,3-Dicyanohydroquinone, 98%
Código de producto. p-107238 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10557021
Marca: Thermo Scientific 232050050
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 4733-50-0 | C8H4N2O2 | 160.132 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 4733-50-0
MDL Number MFCD00001790
InChI Key MPAIWVOBMLSHQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dicyanohydroquinone, 3,6-dihydroxyphthalonitrile, 2,3-dicyano-p-hydroquinone, 3,6-dihydroxyphthalodinitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 3,6-dihydroxy, 2,3-dicyanobenzene-1,4-diol, phthalonitrile, 3,6-dihydroxy, dicyanohydroquinone, 2,3-dicyanohydroquinme, acmc-1asrw
PubChem CID 78467
IUPAC Name 3,6-dihydroxybenzene-1,2-dicarbonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1O)C#N)C#N)O
Especificaciones
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point >230.0°C
Color Brown to Khaki
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C8H4N2O2
Linear Formula (NC)2C6H2-1,4-(OH)2
Quantity 5 g
Solubility Information Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: sparingly soluble in cold water,soluble in ether,acetone,ethanol,sparingly soluble in cold water,benzene,chlorofo,rm
Molecular Weight (g/mol) 160.13
Formula Weight 160.13
Percent Purity 98%
Physical Form Crystalline Powder or Needles
Chemical Name or Material 2, 3-Dicyanohydroquinone, 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dicyanohydroquinone
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Acute toxicity Category 3
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H311-Toxic in contact with skin.
  • H331-Toxic if inhaled.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H301-Toxic if swallowed.
Consejos de prudencia
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P311-Call a POISON CENTER/doctor/ .
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado