Learn More
2,3-Benzanthracene, 98%
Product Code. 10468050 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
500 mg
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1g
500mg
5g
Product Code. 10468050
Brand: Thermo Scientific Acros 105260010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-24-0 | C18H12 | 228.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-24-0
Molecular Formula C18H12
Molecular Weight (g/mol) 228.29
InChI Key IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthacene, 2,3-benzanthracene, rubene, benz b anthracene, 2,3-benzanthrene, chrysogen, hydrocarbon, unii-qyj5z6712r, ccris 1183
PubChem CID 7080
ChEBI CHEBI:32600
IUPAC Name tetracene
SMILES C1=CC=C2C=C3C=C4C=CC=CC4=CC3=CC2=C1
Specifikationer
Melting Point >300°C
Color Orange
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Quantity 1 g
Beilstein 05,IV,2545
Merck Index 15,6454
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: difficulty soluble in most solvents,soluble in hot xylene
Formula Weight 228.29
Percent Purity 98%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 2, 3-Benzanthracene
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Benzanthracene
Signalord
  • Warning
Riskkategorier
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
  • ACUTE AQUATIC Acute 1
Faroangivelser
  • H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
  • H400-Very toxic to aquatic life.
Skyddsangivelse
  • P273-Avoid release to the environment.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.