Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorophenol, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31447603
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31447603 100 g
31444973 10 g
31443155 5 g
31445108 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 31447603 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD147032100g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Tekniske data
CAS 771-61-9
Molecular Formula C6HF5O
MDL Number MFCD00002156
Quantity 100 g
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Molecular Weight (g/mol) 184.06
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.