Learn More
2-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethylamine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4510715
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
10g
1g
250mg
Código de producto. Quantity Packaging unitSize
10122844 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10671934 1 g Amber Glass Bottle 1g
10737485 10 g Amber Glass Bottle 10g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10122844
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC54613CB
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 165115-15-1
Molecular Formula C6H10N2S
Molecular Weight (g/mol) 142.22
MDL Number MFCD03011601
InChI Key GLEZGSKBHYTSAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methylthiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethylamine, 4-thiazoleethanamine, 2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-amine, 4-thiazoleethanamine,2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanamine
PubChem CID 7536518
IUPAC Name 2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethanamine
SMILES CC1=NC(CCN)=CS1
Especificaciones
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 142.23
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethylamine
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.