Learn More
2,2',6,6'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone, Mikromol™
Description
2,2',6,6'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2,2',6,6'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone |
| CAS | 2455-14-3 |
| Analyte or Component Names | 2,2',6,6'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C28 H40 O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Diphenoquinone, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl- (6CI,7CI), [Bi-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-4,4'-dione, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl- (8CI), 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone, 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone, 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone, 3,5,3',5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone, NSC 14478, Tetra-tert-butyldiphenoquinone, Probucol Related Compound A |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H40O2/c1-25(2,3)19-13-17(14-20(23(19)29)26(4,5)6)18-15-21(27(7,8)9)24(30)22(16-18)28(10,11)12/h13-16H,1-12H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C1=CC(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C=C(C1=O)C(C)(C)C |
| IUPAC Name | 2,6-ditert-butyl-4-(3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?