Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrate
Código de producto. 11393928
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11393928 100 g 100g
11303938 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11393928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040366.22
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 25265-77-4 | C12H24O3 | 216.321 g/mol
Employed In pharma industry. As Coalescent for latex paints. Finds applications in Coatings, Nail care, Printing inks, Solvents for cosmetics and personal care, plasticizers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 25265-77-4
Molecular Formula C12H24O3
Molecular Weight (g/mol) 216.321
MDL Number MFCD00148967
InChI Key DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym texanol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, chissocizer cs 12, propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol monoisobutyrate, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate, ccris 8966, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate
PubChem CID 6490
IUPAC Name (3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl) 2-methylpropanoate
SMILES CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O
Especificaciones
Melting Point -50°C
Color Colorless
Density 0.950 g/mL
Boiling Point 254°C to 261°C
Refractive Index 1.442
Quantity 100 g
Solubility Information Soluble in water 900mg/L.
Formula Weight 216.32
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.