Learn More
1H-Indole-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| CAS | 771-50-6 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Molecular Formula | C9H7NO2 |
| Quantity | 1g |
| Synonym | indole-3-carboxylic acid, 3-indoleformic acid, 3-carboxyindole, indole-3-carboxylicacid, 3-indolecarboxylic acid, indole-3-carboxylate, 3-indolylcarboxylic acid, beta-indolylcarboxylic acid, indole-3 carboxylic acid, ico |
| InChI Key | KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C(=O)O |
| IUPAC Name | 1H-indole-3-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 161.16 |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?