Learn More
1alpha, 25-Dihydroxy VD2-d6, MedChemExpress
Descripción
1alpha, 25-Dihydroxy VD2-D6 is a deuterated form of vitamin D.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | 1alpha, 25-Dihydroxy VD2-d6 |
| CAS | 216244-04-1 |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C28H38D6O3 |
| SMILES | O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/[C@H](C)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C)([H])[C@]3(C)CCC\2 |
| Industry Type | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molecular Weight (g/mol) | 434.68 |
| Quantity | 5 mg |
| Formula Weight | 434.68 |
| Grade | Research |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?